Learn More
Phosphoric Acid NF/FCC, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15538054
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
500 mL
2.5 L
Packaging:
Glass
Glass Bottle
Packungsgröße:
2.5 L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Packungsgröße
15538054 500 mL Glass 500mL
15548054 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15538054 Lieferant Avantor Macron Lieferanten-Nr. 278814
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2
Molecular Formula H3O4P
Molecular Weight (g/mol) 97.994
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC Name phosphoric acid
SMILES OP(=O)(O)O
Spezifikation
Packaging Glass
Quantity 500 mL
Formula Weight 98
Grade FCC/NF
Chemical Name or Material Phosphoric Acid