Description
Measure Phosphoenolpyruvate activity in Cell/Tissue Extracts, Biofluids with Phosphoenolpyruvic acid (PEP) Assay Kit AB204713. Sensitivity = 1 μM. Cited in 5 publications. Use with Microplate reader.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifications
Specifications
| Quantity | 100 Tests |
| Regulatory Status | RUO |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.