Learn More
Descrizione
- Resistant to hot molten metal splash and temperatures down to -30°C (EN 367 additional requirement MM)
- Side euroslot adapters (30 mm) are suitable for the addition of earmuffs or the uvex pheos visor system
- Suspension harness with wheel ratchet allows continuous width adjustment, for a perfect fit at all times
- Six-point textile band attachment ensures optimal fit and comfort
- Available in a wide variety of color options
Specifica
Specifica
| Color | Black |
| Model | Pheos B-WR |
| Ventilated | Ventilated |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?