Learn More
Phenylalanine (L-Phenylalanine), Mikromol™
Beskrivning
Phenylalanine (L-Phenylalanine)
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | L-Phenylalanine |
| CAS | 63-91-2 |
| Analyte or Component Names | L-Phenylalanine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C9 H11 N O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Nateglinide Imp. D (EP), Tyrosine Imp. A (EP), L-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, L- (4CI,7CI,8CI), (-)-Phenylalanine, (2S)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (S)-(-)-Phenylalanine, (S)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid, (S)-Phenylalanine, (S)-alpha-Amino-beta-phenylpropionic acid, (S)-alpha-Aminobenzenepropanoic acid, (S)-alpha-Aminohydrocinnamic acid, 11: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 151: PN: US20070015162 SEQID: 161 claimed protein, 175: PN: EP2071334 SEQID: 191 claimed protein, 175: PN: WO2009077864 SEQID: 191 claimed protein, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenylalanine, 34: PN: AU2005201745 SEQID: 22 claimed protein, 356: PN: US20070026454 SEQID: 366 claimed protein, 49: PN: WO2010069074 SEQID: 47 claimed sequence, Antibiotic FN 1636, Benzenepropanoic acid, alpha-amino-, (S)-, L-(-)-Phenylalanine, L-Alanine, 3-phenyl-, NSC 79477, Phenyl-alpha-alanine, Phenylalanine, beta-Phenyl-L-alanine, beta-Phenyl-alpha-alanine, Aspartame Imp. C (EP), GV 112054X, Aspartame Impurity C (EP), Nateglinide Impurity D, Tyrosine Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S)-2-amino-3-phenylpropanoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?