Learn More
Phenylalanine (L-Phenylalanine), LoGiCal
Description
Phenylalanine (L-Phenylalanine)
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | L-Phenylalanine |
| CAS | 63-91-2 |
| Analyte or Component Names | L-Phenylalanine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C9 H11 N O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Nateglinide Imp. D (EP), Tyrosine Imp. A (EP), L-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, L- (4 CI,7 CI,8 CI), (-)-Phenylalanine, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X |
| InChI Formula | InChI=1 S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2 S)-2-amino-3-phenylpropanoic acid |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?