Learn More
Phenyl Isothiocyanate, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15814211
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
Unit Size:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15814211 250 mL 250mL
15804211 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15814211 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8070280250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-72-0
Spécification
Melting Point -21°C
Density 1.13 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 221°C/1013 hPa
MDL Number MFCD00004798
Quantity 250 mL
Synonym Phenyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC, Phenyl isothiocyanate
Molecular Weight (g/mol) 135.19
Grade Research
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.