Learn More
Phenyl Isocyanate, MP Biomedicals
Product Code. 11448155 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
Unit Size:
100g
Artikelnummer. Quantity unitSize
11448155 100 g 100g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11448155
Marke: MP Biomedicals 0521740380
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 103-71-9
Molecular Formula C7H5NO
Quantity 100 g
Synonym phenyl isocyanate, phenylcarbimide, carbanil, phenyl carbonimide, benzene, isocyanato, phenylisocyanate, isocyanic acid, phenyl ester, mondur p, phnco, fenylisokyanat
InChI Key DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=C=O
IUPAC Name isocyanatobenzene
Molecular Weight (g/mol) 119.123
PubChem CID 7672
ChEBI CHEBI:53806
Formula Weight 119.12
Chemical Name or Material Phenyl Isocyanate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen