Learn More
Phenoxybenzamine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Phenoxybenzamine hydrochloride is a nonselective, irreversible, orally active α-adrenoceptor antagonist that is commonly used for the research of hypertension, specifically caused by pheochromocytoma. Phenoxybenzamine hydrochloride also shows antitumor activity.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Phenoxybenzamine hydrochloride |
| CAS | 63-92-3 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H23Cl2NO |
| Quantity | 500 mg |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (293.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 340.29 |
| Formula Weight | 340.29 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?