Learn More
Phenmedipham, TRC
Product Code. 30135332
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
5 g
Unit Size:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30135332 5 g 5g
17993745 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30135332 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP3146005G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Add to basket
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13684-63-4
Molecular Formula C16 H16 N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 300.31
Synonym Carbamic acid, N-(3-methylphenyl)-, 3-[(methoxycarbonyl)amino]phenyl ester, Carbamic acid, (3-methylphenyl)-, 3-[(methoxycarbonyl)amino]phenyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-hydroxy-, methyl ester, m-methylcarbanilate (ester) (8CI), Carbanilic acid, m-methyl-, ester with methyl m-hydroxycarbanilate (8CI), 3-(Carbomethoxyamino)phenyl 3-methylcarbanilate, 3-[(Methoxycarbonyl)amino]phenyl N-(3-methylphenyl)carbamate, Betanal, Fenifan, Fenmedifam, Kemifam, Kemifam FL, Kontakt, Kontakt (herbicide), Kontakt FCS, Methyl 3-(m-tolylcarbamoyl)carbanilate, Methyl N-[3-[N-(3-methylphenyl)carbamoyloxy]phenyl]carbamate, Methyl N-[3-[N'-(3'-methylphenyl)carbamoyloxy]phenyl]carbamate, Methyl m-hydroxycarbanilate m-methylcarbanilate, Phenmedipham, SN 38584, Stepham, Synbetan P, Vangard
IUPAC Name [3-(methoxycarbonylamino)phenyl] N-(3-methylphenyl)carbamate
SMILES COC(=O)Nc1cccc(OC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1
Spécification
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C16H16N2O4/c1-11-5-3-6-12(9-11)18-16(20)22-14-8-4-7-13(10-14)17-15(19)21-2/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
Formula Weight 300.111
Chemical Name or Material Phenmedipham
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.