Description
- Applications: Demanding lab, chemical, electrical, mechanical, pharmaceutical, and automotive applications.
- For the transfer of high-temperature or highly corrosive materials.
- Good for high-purity work.
- Chemically inert, nontoxic, and virtually nonporous.
- Excellent crack- and stress-resistance.
- Low coefficient of friction.
- Translucent.
- Autoclavable.
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | Resin is FDA-compliant (21 CFR 177.1550); meets USP Class VI requirements. Tubing is manufactured according to GMP. |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diameter (Metric) Inner | 6.4 mm |
| Material | PFA |
| Diameter (Metric) Outer | 9.6 mm |
| Overall Length (Metric) | 7.6 m |
| Thickness (Metric) | 1.58 mm |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -195°C |
| Sterilization Method | Autoclave, ETO, or dry heat |
| Color | Translucent |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?