Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Colorless |
| Quantity | 2.5 L |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Vapor Pressure | 155 hPa |
| Viscosity | 0.52/s at 20°C |
| Boiling Point | 60°C |
| IUPAC Name | Petroleum ether |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Petroleum ether, boiling range 60-80°C
- Danger
- Flammable liquid Category 2
- Aspiration toxicity Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
- H315-Causes skin irritation.
- H336-May cause drowsiness or dizziness.
- H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P273-Avoid release to the environment.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
- MIXTURE LIST-Contain: HYDROCARBONS, C6-C7
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?