Description
- Fade-resistant and flame-retardant
- Heat-shrinkable to 3:1 shrink ratio
- Available in continuous cut-to-length format
- Use with BMP21, BMP21-Plus printers
- For electrical contractors, panel builders, automation technicians and industrial professionals
- Panel Identification, Wire and Cable Marking
Compliance
RoHS Compliant, UL Recognized, WEEE, EU REACH SVHC, SAE-AMS-DTL-23053/5C (Class 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, CSA Accepted
†Not compatible with the ID PAL™ printer
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | CSA, MIL-STD-202, SAE-DTL-23053/5 Class 1, SAE-M-81531, UL |
| Adhesive Type | Heat Shrink |
| Color | White |
| Finish | Matte |
| Format | Cartridge (Label) |
| Material | Polyolefin |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label Cartridge |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Application) | Wire and cable marking, panel identification |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?