Learn More
Liebherr™ Performance High-Volume Upright Freezer for Professional Use
Shop All Liebherr Appliances ProductsDescription
- Professional upright freezer for general purpose storage, reach-in
- Temperature range -9 to -26°C, Class L1
- Climate class (energy directive): 5
- Fan-assisted refrigeration system with automatic hot gas defrost. Stainless steel exterior and interior
- Refrigerant R 290, connection rating 4.0 A, 220-240V/50/1-ph
- Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
- Self-closing doors with 90° dwell position and mechanical lock, 150 mm height-adjustable legs
- 60 kg shelf load
Specifications
Specifications
| Type | Freezer |
| Capacity (English) | 289.53 gal. |
| Capacity (Metric) | 1096 L |
| Temperature Range | -9°C to -26°C |
| Temperature Resolution | 1 K |
| Temperature Sensor | NTC |
| Door Style | Reversible, Self-closing, Fitted Lock |
| No. of Doors | 2 |
| Hinge Side | Left or Right |
| Cabinet Material | Chrome Nickel Steel |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?