Learn More
Honeywell™ Perforama Nova Face Shield
Codice prodotto. 10206754
Cambia vista
Click to view available options
Lens Material:
Polycarbonate
Dimensione della confezione:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lens Material Dimensione della confezione
10206754 Polycarbonate Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10206754 Fornitore Honeywell™ N. del fornitore 820140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.61 EUR
    34.81 EUR / Pack of 1
    Save 40.80 EUR
    53% Off
Estimated Shipment: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Clear polycarbonate face shield with a flip front and adjustable head strap.
  • Protection from splashes, flying particles
  • Can be affixed to a safety helmet
  • Permits use of ear muffs
  • Lightweight with clear crown and chin guard for chin and neck protection
  • Headgear with ratchet suspension
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lens Tint Clear
Product Type Faceshield
For Use With (Application) Protection from splashes and flying particles
Lens Material Polycarbonate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.