Learn More
DFF40/CAD Antibody (36A349), Janelia Fluor™ 549, R&D Systems™
Description
DFF40/CAD Monoclonal specifically detects DFF40/CAD in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigen | DFF40/CAD |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 36A349 |
| Conjugate | Janelia Fluor 549 |
| Dilution | Western Blot |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CADCaspase-activated nuclease, Caspase-activated deoxyribonuclease, Caspase-activated DNase, CPANDNA fragmentation factor 40 kDa subunit, DFF-40DFF40DFF2DNA fragmentation factor subunit beta, DNA fragmentation factor, 40kDa, beta polypeptide (caspase-activated DNase), EC 3.- |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Anti-DFF40 monoclonal antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids 205 to 222 of human DFF40. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?