Learn More
Pentafluorophenyl 2-morpholinobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
Spécification
Spécification
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 95% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Quantity | 1 g |
| IUPAC Name | (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 2-morpholin-4-ylbenzoate |
| Formula Weight | 373.28 |
| Percent Purity | 95% |
| Chemical Name or Material | Pentafluorophenyl 2-morpholinobenzoate |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu