Learn More
Pentaethylene Glycol, TRC
Product Code. 30009977
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30009977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30009977 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP2272301G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 4792-15-8
Molecular Formula C10H22O6
Quantity 1 g
Synonym 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol, 1,2-Bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethane, 2,4,6,8-Tetraoxadecane-1,10-diol, 3,4,7,8,11,12,15,16-Octaoxaoctadecane-1,18-diol
InChI Formula InChI=1S/C10H22O6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h11-12H,1-10H2
SMILES OCCOCCOCCOCCOCCO
IUPAC Name 2-[2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
Molecular Weight (g/mol) 238.28
Formula Weight 238.1416
Chemical Name or Material Pentaethylene Glycol
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.