Learn More
Pentadecanoic acid, MedChemExpress
Beschreibung
Pentadecylic acid is a saturated fatty acid with a 15-carbon backbone.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Pentadecanoic acid |
| CAS | 1002-84-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C15H30O2 |
| Quantity | 1 g |
| Solubility Information | DMSO : 62.5 mg/mL (257.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(CCCCCCCCCCCCCC)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 242.4 |
| Formula Weight | 242.4 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?