Learn More
Penta-2,4-dienoic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 2,4-Pentadienoic Acid |
| CAS | 626-99-3 |
| Molecular Formula | C5 H6 O2 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | 2,4-Pentadienoic acid, α,γ-Pentadienoic acid (3CI), 1,3-Butadiene-1-carboxylic acid, 1-Carboxy-1,3-butadiene, 1-Carboxybutadiene, Butadiene-1-carboxylic acid, NSC 16628, β-Vinylacrylic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H,1H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)C=CC=C |
| IUPAC Name | penta-2,4-dienoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 98.1 |
| Formula Weight | 98.037 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?