Learn More
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XP Bluetooth™ Headset
Product Code. 15760018
Click to view available options
Model:
MT15H7AWS5
MT15H7BWS5
MT15H7P3EWS5
Unit Size:
Each
Product Code. 15760018
Brand: 3M™ 7000147318
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. Consulta la politica di reso
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XP Bluetooth™ Headset for cable free clear and reliable communications with phones or other communication devices.
  • Active-hearing headset with Bluetooth™, for cable free clear and reliable communications with phones or other communication devices
  • Level dependent function lets the user hear surrounding noise and converse with colleagues
  • Work with both hands free while taking calls via DECT- or mobile phones
  • Headset provides effective noise attenuation when sound level is high
  • Supports Bluetooth™ A2DP profile for streaming high quality stereo sound
  • VOX function for hands-free operation of the communication radio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bluetooth Headset
Model MT15H7BWS5
Noise Level 30 dB
Certifications/Compliance CE Approved
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato