Learn More
IDEX Health & Science, LLC PEEK Tubing
Descrizione
PEEK Tubing is biocompatible and optimized for use in high-pressure applications. Its distinct materials make it inert to most solvents and give it a smooth internal surface that improves the resolution of sample bands. Tubing is available in a variety of colors and sizes.
- PEEK Tubing
- Length: 5 ft.
- Biocompatible
- Optimized for use in high-pressure applications.
- Inert to most solvents
- Smooth internal surface that improves the resolution of sample bands
Specifica
Specifica
| Type | Tubing |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Red |
| Diameter (English) Inner | 0.005 in. |
| Diameter (English) Outer | 1/32 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 0.127 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 0.794 mm |
| Overall Length (English) | 5 ft. |
| Overall Length (Metric) | 1.524 m |
| Material | PEEK |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?