Learn More
BRAND™ LDPE Grip Stoppers
Shop All Brand Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
12 mm
16 mm
Unit Size:
Pack of 1000
Descripción
- Manufactured from Low-density polyethylene (LDPE)
- For use with sample and sedimentation tubes.
- Dual-ringed stopper prevents sample leakage.
- Ridged edge provides easy gripping and handling.
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (Metric) | 16 mm |
| For Use With (Application) | Sample and sedimentation tubes |
| For Use With (Equipment) | BRAND™ Sample Tube 114715 |
| Quantity | 1000/Ea. |
| Size | 16 Dmm |
| Material | LDPE |
| Product Type | Grip Stopper |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido