Learn More
Intelsius™ PathoSorb Absorbent Pouch
Description
- Keeps sample tubes safe and secure
- Lint free
- Suitable in supporting UN3373 Category B and UN2900/UN2814 Category A transport regulations
Specifications
Specifications
| Includes | 6 Bays |
| Certifications/Compliance | UN3373, UN2900, UN2814 |
| Type | Absorbent Sample Pouch |
| Dimensions (L x W) | 325 x 125 mm (12.8 x 4.9 in.) |
| Capacity | 215 mL |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?