Learn More
Intelsius™ PathoSeal™ 95
Descrizione
- Suitable for use within Category B packaging solutions
- Tamper evident seal
- Simple close system for fast sample collection
- Uniquely numbered for sample traceability
- External document pouch for relevant paperwork
- Certified to withstand 95 kPa
Specifica
Specifica
| Includes | 200 mL Absorbent |
| Certifications/Compliance | UN3373 |
| Size | A4 |
| Type | Sample Transport Bag |
| Dimensions (L x W) | 284 x 200 mm (11.2 x 7.9 in.) |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?