Learn More
DiscoverX PathHunter™ β-Arrestin2 Retroparticles
Description
The PathHunter™ β-Arrestin2 Retroparticles are MMLV particles designed to transduce cells of interest with β-Arrestin2 fused to EA. In conjunction with a plasmid expressing a PK-tagged GPCR of interest, this allows for these cells to be used for β-Arrestin2 recruitment assays. This product uses EFC technology. Ligand induced recruitment of β-Arrestin2 to the activated GPCR leads to complementation and produces EFC signal. These retroparticles ship as 4 vials of cryopreserved retroparticles.
Spécification
Spécification
| For Use With (Application) | Retroparticles |
| Product Type | Retroparticles |
| Quantity | 4 Vials x 0.5 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?