Learn More
Paraffin, Supelco™
Codice prodotto. 15827540
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15827540 25 kg 25kg
15814930 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15827540 Fornitore Supelco N. del fornitore 1071509025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
42 to 44, In block form
42 to 44, in block form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8002-74-2
Specifica
Boiling Point >300°C/1013 hPa
Melting Point 42°C to 72°C
Product Type Tissue Embedding Media
Quantity 25 kg
Form Solid
Synonym Paraffin, Paraffin
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.