Learn More
Paper Starch iodate EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12940544 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
12940544 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12940544 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore RP 206 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00 EUR
    235.53 EUR / 50mL
    Save 78.47 EUR
    24% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifica
Analyte or Component Names Paper Starch iodate
Quantity 50 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.