Learn More
MedChemExpress Papain
Artikelnummer. 16489206
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Packungsgröße:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16489206 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16489206 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1645
 Restricted Item
Estimated Shipment: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Papain is a cysteine protease of the peptidase C1 family, which is used in food, pharmaceutical, textile, and cosmetic industries.
Spezifikation
CAS 9001-73-4
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Product Type Natural Products
Quantity 100 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubility H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (Need ultrasonic)