Description
PALS1/MPP5 Monoclonal specifically detects PALS1/MPP5 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
Specifications
Specifications
| Antigen | PALS1/MPP5 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI2D3 |
| Conjugate | DyLight 755 |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry |
| Formulation | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Alias | MAGUK p55 subfamily member 5, membrane protein, palmitoylated 5 (MAGUK p55 subfamily member 5), PALS1FLJ12615, stardust |
| Gene Symbols | MPP5 |
| Host Species | Mouse |
| Show More |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?