Learn More
Palladium(II) Nitrate Dihydrate (40% Pd), Sigma-Aldrich™
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 32916-07-7 |
| Quantity | 1 g |
| Molecular Formula | Pd(NO3)2 · 2 H2O |
| MDL Number | MFCD00149819 |
| Synonym | Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd), Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd) |
| Molecular Weight (g/mol) | 266.46 |
| Grade | Research |
| Chemical Name or Material | Palladium(II) Nitrate Dihydrate (40% Pd) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?