Especificaciones
| Packaging | Glass Bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Concentration | 1 g/L ±0.002 g/L |
| Type | Flame Single-element Standard Solution |
| Solvent or Matrix | 5% HCl |
| Quantity | 500 mL |
| Chemical Name or Material | Palladium |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Single-element Standard Solution for AAS. Palladium (Pd) 1000mg/l in HCl 5%
- Warning
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- EUH210-Safety data sheet available on request.
- EUH208-Contains . May produce an allergic reaction.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?