Learn More
Palbociclib monohydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Palbociclib (PD 0332991) monohydrochloride is an orally active selective CDK4 and CDK6 inhibitor with IC50 values of 11 and 16 nM, respectively. Palbociclib monohydrochloride has potent anti-proliferative activity and induces cell cycle arrest in cancer cells, which can be used in the research of HR-positive and HER2-negative breast cancer and hepatocellular carcinoma.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Palbociclib monohydrochloride |
| CAS | 827022-32-2 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C24H30ClN7O2 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | PD 0332991 monohydrochloride |
| Solubility Information | H2O : 7.14 mg/mL (14.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 4.63 mg/mL (9.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C1C(C(C)=O)=C(C)C2=CN=C(NC3=NC=C(N4CCNCC4)C=C3)N=C2N1C5CCCC5.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 483.99 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?