Learn More
p53 Monoclonal Antibody (DO-1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00 EUR - 540.87 EUR
Specifications
| Antigen | p53 |
|---|---|
| Clone | DO-1 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
17594503
|
Origene Technologies
TA804804S |
30 μL |
242.00 EUR
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17574503
|
Origene Technologies
TA804804 |
100 μL |
540.87 EUR
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Description
p53 Monoclonal antibody specifically detects p53 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifications
| p53 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| DO-1 | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG2a | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto