Learn More
p-Iodonitrotetazolium violet, 100.7%, MP Biomedicals™
Produktkode 11368909 Shop alle MP Biomedicals produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
11368909 25 g 25g
11348909 1 g 1g
11358909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11368909 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals missing translation for 'supplierNo' 0210206625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00 EUR
    1949.85 EUR / 25g
    Save 100.15 EUR
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 146-68-9
Molecular Formula C19H13ClIN5O2
Molecular Weight (g/mol) 505.70
MDL Number MFCD00011961,MFCD00149999
InChI Key JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Synonym iodonitrotetrazolium chloride, iodonitrotetrazolium, iodonitrotetrazolium purple, iodonitrotetrazolium violet, 2-4-iodophenyl-3-4-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride, iodonitro tetrazolium, int, p-iodonitrotetrazolium violet, int chemical, 2-p-iodophenyl-3-p-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride
PubChem CID 64957
ChEBI CHEBI:75421
IUPAC Name 3-(4-iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium chloride
SMILES [Cl-].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(I)C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Color Yellow
Quantity 25 g
Formula Weight 505.7
Percent Purity 1.007
Physical Form Fine Powder
Chemical Name or Material p-Iodonitrotetazolium violet
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.