Learn More
Oxonic Acid Potassium Salt, TRC
Product Code. 30409901
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
Unit Size:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30409901 5 g 5g
30420124 25 g -
30423135 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30409901 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO8700605G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2207-75-2
Molecular Formula C4 H2 N3 O4 . K
Molecular Weight (g/mol) 195.17
IUPAC Name potassium;4,6-dioxo-1H-1,3,5-triazine-2-carboxylate
SMILES [K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H3N3O4.K/c8-2(9)1-5-3(10)7-4(11)6-1;/h(H,8,9)(H2,5,6,7,10,11);/q;+1/p-1
Formula Weight 194.9682
Chemical Name or Material Oxonic Acid Potassium Salt
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.