Learn More
WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System
Descrizione
- OxiTop™ is a respirometric vessel-top measuring system for BOD self-check measurement with undiluted samples (DIN EN 1899 -2)
- Measuring ranges up to 4000 mg/L BOD possible
- No need to convert data - direct input of sample volume
- Direct display of the BOD value on the measuring head screen
- Menu-operated, with backlit graphic LCD, control LED and operating buttons for direct BOD readings, volume pre-selection, measurement duration between 1 and 7 days selectable, display of measuring curve, display of current readings
Specifica
Specifica
| Type | OxiTop™-i B |
| Display Type | Backlit Graphic LCD |
| Range | Measuring ranges up to 4000 mg/L BOD possible |
| Includes | One OxiTop™-i measuring head, blue |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?