Learn More
Oxfendazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488216
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16488216 100 mg 100mg
16482086 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16488216 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0291
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Oxfendazole is the sulfoxide form of fenbendazole which is a broad spectrum benzimidazole anthelmintic.
Oxfendazole is the sulfoxide form of fenbendazole which is a broad spectrum benzimidazole anthelmintic.
Spezifikation
Chemical Name or Material Oxfendazole
Physical Form Solid
CAS 53716-50-0
Color White
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C15H13N3O3S
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Solubility Information DMSO : 31.25 mg/mL (99.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(S(C3=CC=CC=C3)=O)C=C2N1
Molecular Weight (g/mol) 315.35
Formula Weight 315.35
Percent Purity 99.26%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen