Learn More
Oxcarbazepine, 98%
Code produit 15476478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15476478 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15476478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60014.MD
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 28721-07-5 | C15H12N2O2 | 252.273 g/mol
Oxcarbazepine is a sodium channel protein inhibitor. It is an anticonvulsant and mood-stab.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in DMSO, methanol, water, ethanol and acetone.
Notes
Store at -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 28721-07-5
Molecular Formula C15H12N2O2
MDL Number MFCD00865307
Quantity 250 mg
Synonym oxcarbazepine, trileptal, oxcarbamazepine, oxacarbazepine, oxcarbazepina, oxcarbazepinum, timox, oxcarbazepinum inn-latin, oxcarbazepina inn-spanish, oxcarbazepine inn
Solubility Information Soluble in DMSO,methanol,water,ethanol and acetone.
InChI Key CTRLABGOLIVAIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2=CC=CC=C2N(C3=CC=CC=C3C1=O)C(=O)N
IUPAC Name 5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 252.273
PubChem CID 34312
ChEBI CHEBI:7824
Formula Weight 252.27
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Oxcarbazepine
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.