Learn More
Oxalyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Oxalyl Chloride |
| CAS | 79-37-8 |
| Molecular Formula | C2Cl2O2 |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | Ethanedioyl Dichloride, Oxalic Acid Chloride, Oxalic Acid Dichloride, Oxalic Dichloride, Oxaloyl Chloride, Oxaloyl Dichloride, Oxalyl Dichloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6 |
| SMILES | ClC(=O)C(=O)Cl |
| IUPAC Name | oxalyl dichloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.93 |
| Formula Weight | 125.9275 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?