Learn More
Oxalic Acid Dihydrate, Supelco™
Product Code. 15886850
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Unit Size:
100g
1kg
25kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15886850 25 kg 25kg
15833900 100 g 100g
15843900 500 g 500g
15853900 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15886850 Supplier Supelco Supplier No. 1004959025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6153-56-6
Specifications
Melting Point 98°C to 100°C
Boiling Point 149°C to 160°C/1013 hPa (decomposition)
Density 1.65 g/cm3 at 20°C
Quantity 25 kg
Molecular Formula (COOH)2 · 2 H2O
MDL Number MFCD00149102
Synonym Oxalic acid dihydrate, Ethanedioic acid, Oxalic acid dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 126.07
Grade Ungraded
Chemical Name or Material Oxalic Acid Dihydrate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.