Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Spacer Sets for Aluminum-Backed Sequencers
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Choose from two sizes for manual sequencing with Thermo Scientific™ Owl™ Spacer Sets for Aluminum-Backed Sequencers.
Available in 1.0W x 45cmL (0.4mm thick) or 1.0W x 65cmL (0.2mm thick).
Tekniske data
Tekniske data
| For Use With (Equipment) | Owl™ S3S Aluminum-Backed Sequencer System |
| Length (Metric) | 45 cm |
| Product Type | Spacers |
| Thickness (Metric) Teeth | 0.4 mm |
| Width (Metric) | 1.0 cm |
| Description | Spacer Set; 1.0W x 45cmL; 0.4mm thick |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?