Learn More
Fisherbrand™ ORP Electrodes
Product Code. 11745618 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Type:
ORP Electrode
Dimensione della confezione:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Type Dimensione della confezione
11745618 ORP Electrode Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11745618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.03 EUR
    104.93 EUR / Pack of 1
    Save 82.10 EUR
    43% Off
Visualizza tutte le promozioni
Estimated Shipment: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Robust and reliable maintenance free solid electrolyte pH electrode for measurement up to 110 ° C that is ideal for industrial applications.
  • Maintenance free solid electrolyte pH electrode for measurement up to 110 ° C and 10 bar
  • Autoclavable 121 ° C
  • Length 12 or 22.5 cm
  • External thread PG 13,5 for in-line mounting
  • Ideal for Industrial applications
Specifica
Type ORP Electrode
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.