Learn More
Orexin 2 Receptor Agonist, MedChemExpress
Description
Orexin 2 Receptor Agonist is a potent (EC50 on OX2R is 23 nM) and OX2R-selective (OX1R/OX2R EC50 ratio is 70) agonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Orexin 2 Receptor Agonist |
| CAS | 1796565-52-0 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C32H34N4O5S |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 32 mg/mL (54.54 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC(C)=C1)NCCNC2=CC(NS(C3=C(OC)C=CC(C4=CC(C(N(C)C)=O)=CC=C4)=C3)(=O)=O)=CC=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 586.7 |
| Formula Weight | 586.7 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?