Learn More
Hirschmann Instruments™ opus™ Dispenser
Description
- Dispenser touch screen module incl. brown UV protection
- With thread A 45mm, 3 adapters, 1 dispensing discharge unit, 1 power supply
- With reagent recirculation system
- Conformity certified
- Serial and USB interface
Specifications
Specifications
| Volume (Metric) | 20 mL |
| Display | TFT touchscreen |
| Voltage | 100/240 V |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?