Learn More
Tocris Bioscience™ ONO 8130
EP1 receptor antagonist
Brand:  Tocris Bioscience™ 5406/50
Encompass
Codice prodotto. 15776796
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
ONO 8130 is an EP1 receptor antagonist. Exhibits analgesic effect in a mouse mode of cystitis. Orally bioavailable.
Specifica
Specifica
ONO 8130
4-[[[2,3-Dihydro-6-[(2-methylpropyl)[(4-methyl-2-thiazolyl)sulfonyl]amino]-1H-indene-5yl]oxy]methyl]benzoic acid
Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Bioactive Small Molecule
459841-96-4
50 mg
Solid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use