Learn More
Invitrogen™ OneComp eBeads™ Compensation Beads
Description
- Each drop of beads contains both a positive population that will capture any mouse, rat or hamster antibody and a negative population that will not react with antibody
- This bimodal distribution can be used for single-color compensation controls in multicolor flow cytometry experiments
- Cross-reacts to some antibodies of rabbit origin, but have not been extensively tested for this reactivity
- Designed for use in compensation with all fluorochromes excited by blue (488nm), green (532nm), yellow-green (561nm), and red (633 to 635nm) lasers
- Compatible with eFluor™ 450 but is not optimized for compensation of other fluorochromes excited by a violet (405nm) laser
Spécification
Spécification
| For Use With (Equipment) | Flow Cytometer |
| No. of Tests | 100 Tests |
| Quantity | 100 tests |
| Product Line | eBeads |
| Product Type | Compensation Beads |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?