Learn More
Ochratoxin A 2 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Ochratoxin A |
| CAS | 303-47-9 |
| Analyte or Component Names | Ochratoxin A |
| Shipping Condition | -18°C |
| Molecular Formula | C20 H18 Cl N O6 |
| Concentration | 2 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Alanine, N-[(5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-3-phenyl-, (-)- (8CI), L-Phenylalanine, N-[(5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl]-, (R)-, Ochratoxin A (7CI), N-[[(3R)-5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl]carbonyl]-L-phenylalanine, (R)-N-[(5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-benzo[c]pyran-7-yl)carbonyl]-3-phenylalanine, 3R,14S-Ochratoxin A, NSC 201422, NSC 221991, Phe-OTA, Phenylalanine-ochratoxin A |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1Cc2c(Cl)cc(C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O)c(O)c2C(=O)O1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?