Learn More
Tocris Bioscience™ Obatoclax Mesylate
Description
Obatoclax mesylate is an inhibitor of Bcl-2 family members (IC50 values are 1.11 - 7 μM). Inhibits the interaction of a BH3 domain peptide with 6 members of the Bcl-2 family (Bcl-2, Bcl-XL, Mcl-1, Bcl-W, A1, and Bcl-B) in vitro. Has antiapoptotic and antitumor effects in several tumor bearing mouse models.
Specifications
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 2-[2-[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylene)-3-methoxy-2H-pyrrol-5-yl]-1H-indole methanesulfonate |
| CAS | 803712-79-0 |
| Synonym | GX15-070 |
| Quantity | 50 mg |
| Molecular Formula | C20H19N3O.CH3SO3H |
| Formula Weight | 413.49 |
| Purity | 98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?