Learn More
o-Tolidine dihydrochloride, ACS
Código de producto. 11318068
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11318068 25 g 25g
11328068 100 g 100g
11485180 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11318068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036626.14
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 612-82-8 | C14H18Cl2N2 | 285.212 g/mol
o-Tolidine is employed as a colorimetric reagent for gold and free chlorine in water. Used in the synthesis of 9,9-bis(3-methyl-4-aminophenyl)fluorine. It is utilized for the detection of reducing sugars by thin layer chromatography. It is used in hair dyes, as a pharmaceutical intermediate and laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 612-82-8
Molecular Formula C14H18Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 285.212
MDL Number MFCD00012960
InChI Key LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
PubChem CID 108938
IUPAC Name 4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylaniline;dihydrochloride
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Especificaciones
Melting Point >300°C
Color White to Cream
Odor Odorless
Quantity 25 g
UN Number UN3077
Sensitivity Air and light sensitive
Solubility Information Soluble in water,alcohol,ether and dilute acids
Formula Weight 285.22
Grade ACS
Physical Form Solid
Chemical Name or Material o-Tolidine dihydrochloride
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.