Learn More
Thermo Scientific O-Rings, Viton
Codice prodotto. 15894907
Cambia vista
Click to view available options
For Use With (Equipment):
1000 mL Bottle
Dimensione della confezione:
Pack of 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. For Use With (Equipment) Dimensione della confezione
15894907 1000 mL Bottle Pack of 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15894907 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 75003020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.66 EUR
    32.32 EUR / Pack of 6
    Save 8.34 EUR
    20% Off
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Replacement O-Rings, Viton, for 1000 mL bottles.
  • Replacement O-Rings x 6, Viton, for 1000 mL bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
For Use With (Equipment) 1000 mL Bottle
Disposable Reusable
Quantity 6 Pk.
Product Type O-ring
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.